Imprimer
Tributanolate d'aluminium ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aluminium n-butoxide
87754.09 87754.18
87754.09EA 160 EUR
87754.09 87754.18
Tributanolate d'aluminium ≥90%
Tributanolate d'aluminium
Purity: 90+% CAS No.: 3085-30-1 Molecular Formula: C12H27AlO3 Formula Weight: 246.32 Physical Form: Lump Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00015237
Formule: C₁₂H₂₇AlO₃
Poids moléculaire: 246.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015237
Numéro CAS: 3085-30-1
EINECS: 221-394-2
UN: 3181
ADR: 4.1 III