Imprimer
Acide cis-hexadec-9-énoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Z)-Hexadec-9-enoic acid
376910010 376910050 376912500
ACRO376910010EA 314 EUR
ACRO376910010 ACRO376910050 ACRO376912500
Acide cis-hexadec-9-énoïque 99%
Acide cis-hexadec-9-énoïque
Formule: C₁₆H₃₀O₂
Point d'ébullition: 162 °C (,6 mmHg)
Point de fusion: ,5 °C
Densité: 0,894 g/cm³
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004437
Numéro CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %