Imprimer
Tridodécylamine, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trilaurylamine, Tridodecylamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
95292-100MG 95292-500MG
95292-100MGEA 186 EUR
95292-100MG 95292-500MG
Tridodécylamine, Supelco®
Tridodécylamine
Formule: C₃₆H₇₅N
Poids moléculaire: 522 g/mol
Point d'ébullition: 450
Point de fusion: 16
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 190
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008971
Numéro CAS: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dd98bf61cfdbfcbb036af386b4245a3b6f4d38&vid=16fbbb2020828ac0da9bc15422c0f08e3f9e0328&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb9685c5b91168aeb651a96661ea7341474b583&vid=d86c9efb2e1e9fbdd29e17a828b3f9e6e6fb6014&prid=web&clid=SAPDAM