Imprimer
Celite® Standard Super-cel, filtre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B21983.0E B21983.36
B21983.0EEA 137 EUR
B21983.0E B21983.36
Celite® Standard Super-cel, filtre
Celite® Standard Super-cel, filtre
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803
Point d'ébullition: 2200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 91053-39-3
EINECS: 319-127-6
Indice Merck: 14,4973