Sodium hydroxyde 1.2 mol/l (1.2 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaOH Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 3266 ADR: 8,III |