Imprimer
2-Adamantanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14275.06 A14275.14 A14275.22
A14275.06EA 43 EUR
A14275.06 A14275.14 A14275.22
2-Adamantanone ≥98%
2-Adamantanone
Purity: 98% CAS No.: 700-58-3 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 257° subl. Beilstein Reference: 1210235
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 257 °C (subl.)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074737
Numéro CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2