Imprimer
2,5-Diméthylthiophène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10869.09 A10869.14
A10869.09EA 55.9 EUR
A10869.09 A10869.14
2,5-Diméthylthiophène ≥98%
2,5-Diméthylthiophène
Purity: 98+% CAS No.: 638-02-8 Molecular Formula: C6H8S Formula Weight: 112.19 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.5120 Odour: Characteristic Melting Point: -63° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 106450 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005452
Formule: C₆H₈S
Point d'ébullition: 134…136 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,984
Point éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005452
Numéro CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III