Imprimer
2,3-Diméthylthiophène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 119 EUR
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Diméthylthiophène 97%
2,3-Diméthylthiophène
Formule: C₆H₈S
Poids moléculaire: 112.2 g/mol
Point d'ébullition: 141.6
Point de fusion: –49 °C
Densité: 1.0021
Point éclair: >1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130081
Numéro CAS: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %