Imprimer
3-Méthylthiophène 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127860500 127862500
ACRO127860500EA 77.3 EUR
ACRO127860500 ACRO127862500
3-Méthylthiophène 99+%
3-Méthylthiophène
Formule: C₅H₆S
Poids moléculaire: 98.17 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –69 °C
Densité: 1.016 g/cm³
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005470
Numéro CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %