Imprimer
2-Méthylthiophène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12736.14 A12736.22 A12736.36
A12736.14EA 45.1 EUR
A12736.14 A12736.22 A12736.36
2-Méthylthiophène ≥98%
2-Méthylthiophène
Purity: 98% CAS No.: 554-14-3 Molecular Formula: C5H6S Formula Weight: 98.17 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.5200 Odour: Aromatic Melting Point: -63° Boiling Point: 112-114° Beilstein Reference: 103734 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005451
Formule: C₅H₆S
Poids moléculaire: 98.17 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.017
Point éclair: 7 °C (44 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005451
Numéro CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3 II