Imprimer
2-Méthylthiophène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127850250 127851000
ACRO127850250EA 52.1 EUR
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Méthylthiophène 98%
2-Méthylthiophène
Formule: C₅H₆S
Poids moléculaire: 98.17 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005451
Numéro CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %