Imprimer
Thiophène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13941.0E A13941.18 A13941.30 A13941.36
A13941.0EEA 375 EUR
A13941.0E A13941.18 A13941.30 A13941.36
Thiophène ≥99%
Thiophène
Purity: 99% CAS No.: 110-02-1 Molecular Formula: C4H4S Formula Weight: 84.14 Flash Point: -9°(16°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Stench Melting Point: -38° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 103222 Merck Reference: 14,9353 UN No.: 2414 MDL No.: MFCD00005413
Formule: C₄H₄S
Point d'ébullition: 83…85 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,066
Point éclair: –9 °C (16 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005413
Numéro CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,9353