3-Chlorothiophène ≥98% may contain up to 2% DMF
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 17249-80-8
Molecular Formula: C4H3ClS
Formula Weight: 118.59
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 105255
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00043887
Formule:
C₄H₃ClS Point d'ébullition: 137…139 °C Densité: 1,276 Point éclair: 37 °C (98 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043887 Numéro CAS: 17249-80-8 UN: 1992 ADR: 3,III |