Imprimer
2-Bromo-5-chlorothiophène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16682.06 A16682.14
A16682.06EA 38.8 EUR
A16682.06 A16682.14
2-Bromo-5-chlorothiophène ≥97%
2-Bromo-5-chlorothiophène
Purity: 97% CAS No.: 2873-18-9 Molecular Formula: C4H2BrClS Formula Weight: 197.48 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5960 Boiling Point: 69-70°/18mm Beilstein Reference: 109897 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00014523
Formule: C₄H₂BrClS
Point d'ébullition: 69…70 °C (18 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,803
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014523
Numéro CAS: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III