Imprimer
3-Bromothiophène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14022.18 A14022.09 A14022.30
A14022.18EA 153 EUR
A14022.18 A14022.09 A14022.30
3-Bromothiophène ≥97%
3-Bromothiophène
Purity: 97% CAS No.: 872-31-1 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5910 Odour: Pungent Boiling Point: 157-158° Beilstein Reference: 105338 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005464
Formule: C₄H₃BrS
Point d'ébullition: 157…158 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,722
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005464
Numéro CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II