Imprimer
2,5-Dibromothiophène 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13406.14 A13406.18 A13406.30
A13406.14EA 64.9 EUR
A13406.14 A13406.18 A13406.30
2,5-Dibromothiophène 96%
2,5-Dibromothiophène
Purity: 96% CAS No.: 3141-27-3 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.6290 Odour: Pungent Melting Point: -6° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 109899 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005420
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2,150
Point éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005420
Numéro CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II