Imprimer
2,5-Dibromothiophène 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 62.9 EUR
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromothiophène 95%
2,5-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 211 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2,14 g/cm³
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005420
Numéro CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %