Imprimer
2,3-Dibromothiophène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12998.06 A12998.14
A12998.06EA 121 EUR
A12998.06 A12998.14
2,3-Dibromothiophène ≥98%
2,3-Dibromothiophène
Purity: 98+% CAS No.: 3140-93-0 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6310 Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 107512 MDL No.: MFCD00005418
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 215…216 °C
Densité: 2,135
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005418
Numéro CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III