2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 38222-83-2
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4765
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 130503
MDL No.: MFCD00006305
Formule:
C₁₄H₂₃N Poids moléculaire: 205.34 g/mol Point d'ébullition: 232…234 °C Point de fusion: 30…35 °C Point éclair: 83 °C (181 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006305 Numéro CAS: 38222-83-2 EINECS: 253-834-4 |