Imprimer
2,4,6-Collidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 41.4 EUR
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-Collidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 171
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.9191 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006338
Numéro CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,09789
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline