2,4,6-Collidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-75-8
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -43°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 107283
Merck Reference: 14,9718
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006338
Formule:
C₈H₁₁N Poids moléculaire: 121.18 g/mol Point d'ébullition: 171…172 °C Point de fusion: –43 °C Densité: 0.916 Point éclair: 54 °C (129 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006338 Numéro CAS: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1992 ADR: 3 III Indice Merck: 13,09789 |