2,3,5-Collidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3,5-Triméthylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 695-98-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5075
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 108832
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00126840
Formule:
C₈H₁₁N Poids moléculaire: 121.18 g/mol Point d'ébullition: 182…184 °C Densité: 0.935 Point éclair: 74 °C (165 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00126840 Numéro CAS: 695-98-7 EINECS: 211-786-1 UN: 2810 ADR: 6.1 III |