Imprimer
2,3-Lutidine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dimethylpyridine
268760250 268761000
ACRO268760250EA 32 EUR
ACRO268760250 ACRO268761000
2,3-Lutidine 98+%
2,3-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Poids moléculaire: 107.16 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009605
Numéro CAS: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5062 to 1.5082 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %