4-Benzylpyridine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 2116-65-6
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.5805
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 286-287°
Beilstein Reference: 115831
MDL No.: MFCD00006443
Formule:
C₁₂H₁₁N Point d'ébullition: 286…287 °C Point de fusion: 9…11 °C Densité: 1,061 Point éclair: 115 °C (239 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006443 Numéro CAS: 2116-65-6 EINECS: 218-319-0 |