Imprimer
4-Picoline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthylpyridine, γ-Picoline
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
8.07049.0100EA 30.1 EUR
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
4-Picoline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Picoline
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 144,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006440
Numéro CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,07556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.8 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.5049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C