Imprimer
4-Picoline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthylpyridine, γ-Picoline
A15595.0F A15595.AE A15595.AP
A15595.0FEA 179 EUR
A15595.0F A15595.AE A15595.AP
4-Picoline ≥98%
4-Picoline
Purity: 98% CAS No.: 108-89-4 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant pH: 10-11 Melting Point: 3° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 104586 Merck Reference: 14,7402 UN No.: 2313 MDL No.: MFCD00006440
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 144…145 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0,957
Point éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006440
Numéro CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,7402