Imprimer
3-Picoline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): β-Picoline, 3-Méthylpyridine
131130010 131132500 131135000 131130025
ACRO131130010EA 94.8 EUR
ACRO131130010 ACRO131132500 ACRO131135000 ACRO131130025
3-Picoline 99%
3-Picoline
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 143…144 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0,95 g/cm³
Point éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006402
Numéro CAS: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN: 2313
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,07485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %