Imprimer
2-Picoline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthyl-2 pyridine, 2-Méthylpyridine, α-Picoline
A10847.0F A10847.AE A10847.AP
A10847.0FEA 157 EUR
A10847.0F A10847.AE A10847.AP
2-Picoline ≥98%
2-Picoline
Purity: 98+% CAS No.: 109-06-8 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.5000 Melting Point: -70° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 104581 Merck Reference: 14,7400 UN No.: 2313 MDL No.: MFCD00006332
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 128…129 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,944
Point éclair: 26 °C (78 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006332
Numéro CAS: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 2313
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,7400