2-Chloro-4-méthylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆ClN Point d'ébullition: 194…195 °C (760 mmHg) Point de fusion: 115 °C Densité: 1,151 g/cm³ Point éclair: 89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023418 Numéro CAS: 3678-62-4 EINECS: 222-951-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |