Imprimer
2-Bromo-5-méthylpyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-5-picoline
B25083.06 B25083.14 B25083.22
B25083.06EA 57.5 EUR
B25083.06 B25083.14 B25083.22
2-Bromo-5-méthylpyridine ≥98%
2-Bromo-5-méthylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 3510-66-5 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 103°(217°F) Melting Point: 40-45° Boiling Point: 95-96°/12mm Beilstein Reference: 107323 MDL No.: MFCD00209553
Formule: C₆H₆BrN
Poids moléculaire: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Point éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209553
Numéro CAS: 3510-66-5