Imprimer
2-Bromo-5-méthylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-picoline
347170050 347170250
ACRO347170050EA 77.1 EUR
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Bromo-5-méthylpyridine 98%
2-Bromo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Poids moléculaire: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (12.5 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Point éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00209553
Numéro CAS: 3510-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %