Imprimer
Pyridine, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.8%
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Azabenzene, Azine
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83684.230EA 157 EUR
83684.230 83684.290 83684.269
Pyridine, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.8%
Pyridine
Flaconsde 250 et 500 ml muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.
Formule: C₅H₅N
Poids moléculaire: 79.1 g/mol
Point d'ébullition: 115
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,8 %
Résidu à l'évaporation Max. 3 ppm
Eau Max. 30 ppm