Pyridine, EMPLURA®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Azabenzene, Azine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₅N Poids moléculaire: 79.1 g/mol Point d'ébullition: 115 Point de fusion: –44 °C Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 17 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011732 Numéro CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3 II Indice Merck: 13,08060 |