Pyridine ≥99.5% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Azabenzene, Azine
Purity: 99.5+%
CAS No.: 110-86-1
Molecular Formula: C5H5N
Formula Weight: 79.10
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.978
Refractive Index: 1.5100
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 115°
Beilstein Reference: 103233
Merck Reference: 14,7970
UN No.: 1282
MDL No.: MFCD00011732
Formule:
C₅H₅N Poids moléculaire: 79.1 g/mol Point d'ébullition: 115 °C Point de fusion: –42 °C Densité: 0.978 Point éclair: 20 °C (68 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011732 Numéro CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3 II Indice Merck: 14,7970 |