Pyridine 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Azabenzene, Azine
Formule:
C₅H₅N Poids moléculaire: 79.1 g/mol Point d'ébullition: 115…116 °C (760 mmHg) Point de fusion: –42 °C Densité: 0.978 g/cm³ Point éclair: 17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011732 Numéro CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3 II Indice Merck: 13,08060 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Solubility | (in water) Passes test |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Reducing substances | Passes test |
Ammonia (NH3) | ≤20 ppm |