Imprimer
Pyridine, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Azabenzene, Azine
339421000 339420010 339420025
339421000.EA 112 EUR
339421000. 339420010. 339420025.
Pyridine, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Poids moléculaire: 79.1 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.978 g/cm³
Point éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %