4-Méthoxypyridine 98
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 620-08-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: 4°
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 108211
MDL No.: MFCD00674049
Formule:
C₆H₇NO Poids moléculaire: 109.13 g/mol Point d'ébullition: 191 °C Densité: 1.075 Point éclair: 74 °C (165 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00674049 Numéro CAS: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |