Imprimer
3,4-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 44.4 EUR
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 262
Point de fusion: 218…219 °C
Point éclair: 240
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006401
Numéro CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,03006
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C