Imprimer
2,6-Diaminopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12295.22 A12295.36
A12295.22EA 56.1 EUR
A12295.22 A12295.36
2,6-Diaminopyridine 98%
2,6-Diaminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 141-86-6 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 155°(311°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 108513 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006329
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 118…121 °C
Point éclair: 155 °C (311 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006329
Numéro CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2671
ADR: 6.1 II