Imprimer
2,6-Diaminopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
112381000 112385000 112380250
ACRO112381000EA 64.4 EUR
ACRO112381000 ACRO112385000 ACRO112380250
2,6-Diaminopyridine 98%
2,6-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 115…123 °C
Point éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006329
Numéro CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 123 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %