Imprimer
2,3-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridine-2,3-diyldiamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 84.8 EUR
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006319
Numéro CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol