Imprimer
2,3-Diaminopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pyridine-2,3-diyldiamine
A14618.22 A14618.06 A14618.14
A14618.22EA 697 EUR
A14618.22 A14618.06 A14618.14
2,3-Diaminopyridine 98%
2,3-Diaminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 452-58-4 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 110-114° Boiling Point: 195°/55mm Beilstein Reference: 109869 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006319
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (55 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Point éclair: 205 °C (401 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006319
Numéro CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II