Imprimer
2,3-Diaminopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pyridine-2,3-diyldiamine
155020050 155020100 155020250 155021000
ACRO155020050EA 114 EUR
ACRO155020050 ACRO155020100 ACRO155020250 ACRO155021000
2,3-Diaminopyridine 98%
2,3-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 114…116 °C
Point éclair: 205 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006319
Numéro CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to dark brown Crystalline powder or needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure