Imprimer
4-Aminopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Pyridylamine
A12405.0B A12405.18 A12405.30
A12405.0BEA 1010 EUR
A12405.0B A12405.18 A12405.30
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 504-24-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 164°(327°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 105782 Merck Reference: 14,3933 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006439
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 273…274 °C
Point de fusion: 157…161 °C
Densité: 1,26
Point éclair: 164 °C (327 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,3933