Imprimer
4-Aminopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Pyridylamine
104570050 104570250 104571000 104570010
ACRO104570050EA 32.7 EUR
ACRO104570050 ACRO104570250 ACRO104571000 ACRO104570010
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 273 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 157…161 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,03964
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %