Imprimer
2-Aminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Pyridylamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01113.0100 8.01113.0500 8.01113.9040
8.01113.0100EA 71.6 EUR
8.01113.0100 8.01113.0500 8.01113.9040
2-Aminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 210,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…52 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006312
Numéro CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,00472
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C