3-Fluoropyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 372-47-4
Molecular Formula: C5H4FN
Formula Weight: 97.09
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 106-108°
Beilstein Reference: 105702
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006374
Formule:
C₅H₄FN Point d'ébullition: 106…108 °C Densité: 1,13 Point éclair: 13 °C (55 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006374 Numéro CAS: 372-47-4 EINECS: 206-755-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...