Imprimer
3-Fluoropyridine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
188300010 188300050
ACRO188300010EA 30.5 EUR
ACRO188300010 ACRO188300050
3-Fluoropyridine 99%
3-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Densité: 1,13 g/cm³
Point éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006374
Numéro CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %