2-Fluoropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₄FN Point d'ébullition: 126 °C (753 mmHg) Densité: 1,12 g/cm³ Point éclair: 24 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006224 Numéro CAS: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |