Imprimer
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12161.06 A12161.14 A12161.22
A12161.06EA 36.5 EUR
A12161.06 A12161.14 A12161.22
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-3-nitropyridine
Purity: 99% CAS No.: 5470-18-8 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Flash Point: 185°(365°F) Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 124482 MDL No.: MFCD00006232
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…103 °C
Point éclair: 185 °C (365 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006232
Numéro CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8